Få mere at vide
Thallium(I) Trifluoromethanesulfonate, TRC
Artikelnummer. 30456934
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30456934 5 g
1 options
Artikelnummer. 30456934 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7905255G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) Trifluoromethanesulfonate
CAS 73491-36-8
Molekylær formel CF3O3STl
Mængde 5 g
Synonym Thallium Triflate, Thallium Trifluoromethanesulfonate, Thallium(1+) Triflate, Thallium(1+) Trifluoromethanesulfonate, Thallous Triflate, 1,1,1-Trifluoro-methanesulfonic Acid Thallium(1+) Salt
InChI formel InChI=1S/CHF3O3S.Tl/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
SMIL O=S(C(F)(F)F)(O[Tl])=O
IUPAC navn thallium(I) trifluoromethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 353.45
Formel vægt 353.93