Få mere at vide
Thallium(I) sulfate, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11329367
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329367 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11329367 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040215.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-18-6
Molekylær formel O4STl2
Molekylvægt (g/mol) 504.816
MDL nummer MFCD00011278
InChI nøgle YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC navn thallium(1+);sulfate
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) sulfate
Smeltepunkt 632°C
Fysisk form Crystalline
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metals basis)
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9269
Formel vægt 504.8
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Tæthed 6.77g/mL