Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(I) sulfate |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | Tl2SO4 |
| FN nummer | UN1707 |
| Formel vægt | 504.83g/mol |
| Procent renhed | ≥98% (RT) |
| Tæthed | 6.77g/mL at 25°C |