Få mere at vide
Thallium(I) sulfate, 99.9+%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 11984241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11984241 250 g Plastflaske 250g
10746053 10 g Glasflaske 10g
10612145 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11984241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196942500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-18-6
Molekylær formel O4STl2
Molekylvægt (g/mol) 504.79
MDL nummer MFCD00011278
InChI nøgle YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC navn thallium(1+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) sulfate
Smeltepunkt 632.0°C
Navn note 99.9+%
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 80.0 to 84% (Tl)
Lineær formel TI2SO4
Merck Index 15,9418
Opløselighedsinformation Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
Formel vægt 504.79
Procent renhed ≥99.9%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 6.77
Tæthed 6.7700g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallium(I) sulfate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.