Få mere at vide
Thallium(I) sulfate, 99.9+%, (trace metal basis)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(I) sulfate |
| Smeltepunkt | 632.0°C |
| Navn note | 99.9+% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller eller pulver |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 80.0 to 84% (Tl) |
| Lineær formel | TI2SO4 |
| Merck Index | 15,9418 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Thallium(I) sulfate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.