Få mere at vide
Thallium(I)sulfat, 99,5% min (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313918
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313918 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11313918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040342.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7446-18-6 | Tl{2}SO{4}
Thallium(I)sulfat bruges som forløber for thallium(I)sulfid, som udviser høj elektrisk ledningsevne, når det udsættes for infrarødt lys. Det bruges yderligere i fotoceller. Det er også blandet med selen og arsen for at producere lavtsmeltende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Smeltepunkt 632°C
CAS 7446-18-6
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 kg
Molekylær formel Tl{2}SO{4}
Synonym Thallous sulfate
Procent renhed ≥99.5%