Få mere at vide
Thallium(I) sulfate, 99.5% min (metals basis)
Artikelnummer. p-4408004
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333918
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040342.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.816 g/mol
Thallium(I)sulfat bruges som forløber for thallium(I)sulfid, som udviser høj elektrisk ledningsevne, når det udsættes for infrarødt lys. Det bruges yderligere i fotoceller. Det er også blandet med selen og arsen for at producere lavtsmeltende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7446-18-6
Molekylær formel O4STl2
Molekylvægt (g/mol) 504.816
MDL nummer MFCD00011278
InChI nøgle YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC navn thallium(1+);sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Tekniske data
Kogepunkt (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) sulfate
Smeltepunkt 632°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.5% min (metals basis)
Formel vægt 504.8
Tæthed 6.77