Få mere at vide
Thallium(I)nitrat, 99,99%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10804351 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10804351 10 g Glasflaske 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10804351 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    635.00 DKK
    456.65 DKK / 10g
    Spare 178.35 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266,38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 433,0 °C
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) nitrate
Smeltepunkt 206,0 °C
CAS 10102-45-1
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller eller pulver
Mængde 10 g
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 75,9 til 77,5% (Tl)
Molekylær formel NO3Tl
Lineær formel TlNO3
MDL nummer MFCD00011280
Fieser 13,86
Merck Index 15,9414
Synonym thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 95 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: uopløselige i alkohol
InChI nøgle FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn thallium(1+);nitrat
Molekylvægt (g/mol) 266.38
PubChem CID 24937
Formel vægt 266.38
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis