Få mere at vide
Thallium(I) nitrate, 99.5%
Artikelnummer. p-3756719 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10481671
Brand: Thermo Scientific Acros 265590250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-45-1
Molekylær formel NO3Tl
Molekylvægt (g/mol) 266.38
MDL nummer MFCD00011280
InChI nøgle FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
PubChem CID 24937
IUPAC navn thallium(1+);nitrat
SMIL [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 433.0°C
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) nitrate
Smeltepunkt 206,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel TlNO3
Fieser 13,86
Merck Index 15, 9414
Opløselighedsinformation Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 266.38
Procent renhed 99.5%