Få mere at vide
Thallium(I) nitrate, 99.5%
Artikelnummer. 10521174 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10521174 100 g Glasflaske 100g
10481671 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10521174 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 265591000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266.38 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-45-1
Molekylær formel NO3Tl
Molekylvægt (g/mol) 266.38
MDL nummer MFCD00011280
InChI nøgle FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
PubChem CID 24937
IUPAC navn thallium(1+);nitrat
SMIL [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kogepunkt 433.0°C
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) nitrate
Smeltepunkt 206,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5%
Lineær formel TlNO3
Fieser 13,86
Merck Index 15, 9414
Opløselighedsinformation Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vægt 266.38
Procent renhed 99.5%