Få mere at vide
Thallium(I) neodecanoate, (Tl 52.5-55.5%), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7050880
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039626.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00070467
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) neodecanoate
Fysisk form Solid
Mængde 10 g
FN nummer UN1707
Formel vægt 375.61
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Tl 52.5 to 55.5%