Få mere at vide
Thallium(I) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Thallium(I)iodid bruges i kviksølvlamper for at forbedre dens ydeevne. Det bruges hovedsageligt til undervandsbelysning, da det producerede blågrønne lys har mindst absorption i vand. Scintillator fremstillet ved at bruge iodidsalt af thallium, natrium og cæsium bruges til strålingsscintillationsdetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 824°C |
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(I) iodide |
| Smeltepunkt | 440°C |
| Navn note | ultra dry |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% metal basis |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 331.27 |
| Vis mere |