Få mere at vide
Thallium(I) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11358577
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11358577 250 g 250g
11338577 10 g 10g
11348577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11358577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035722.30
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Thallium(I)iodid bruges i kviksølvlamper for at forbedre dens ydeevne. Det bruges hovedsageligt til undervandsbelysning, da det producerede blågrønne lys har mindst absorption i vand. Scintillator fremstillet ved at bruge iodidsalt af thallium, natrium og cæsium bruges til strålingsscintillationsdetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-30-9
Molekylær formel ITl
Molekylvægt (g/mol) 331.28
MDL nummer MFCD00011279
InChI nøgle CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC navn λ¹-thallanyliumiodid
SMIL [I-].[Tl+]
Tekniske data
Kogepunkt 824°C
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) iodide
Smeltepunkt 440°C
Navn note ultra dry
Farve Gul
Fysisk form Perler
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.999% metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 331.27
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 7.1