Få mere at vide
Thallium(I) iodide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Artikelnummer. 11354638
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354638 10 g 10g
11344638 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043001.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-30-9
Molekylær formel ITl
Molekylvægt (g/mol) 331.28
MDL nummer MFCD00011279
InChI nøgle CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC navn λ¹-thallanyliumiodid
SMIL [I-].[Tl+]
Tekniske data
Kogepunkt 824°C
Kemisk navn eller materiale Thallium (I) iodide
Smeltepunkt 440°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9264
Formel vægt 331.27
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 7.1 g/mL