Få mere at vide
Thallium(I) iodide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis)
Artikelnummer. 11344638
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344638
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043001.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-30-9
Molekylær formel ITl
Molekylvægt (g/mol) 331.28
MDL nummer MFCD00011279
InChI nøgle CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC navn λ¹-thallanyliumiodid
SMIL [I-].[Tl+]
Tekniske data
Kogepunkt 824°C
Kemisk navn eller materiale Thallium (I) iodide
Smeltepunkt 440°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9264
Formel vægt 331.27
Procent renhed 99.9995%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 7.1 g/mL