Få mere at vide
Thallium(I)hexafluorphosphat(V), 97 % min, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(I) hexafluorophosphate(V) |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1707 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 349.34 |
| Procent renhed | ≤97% |