Få mere at vide
Thallium(I)hexafluorphosphat(V), 97 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354577
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11354577 5 g 5g
11344577 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11354577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039627.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60969-19-9
Molekylær formel F6PTl
Molekylvægt (g/mol) 349.344
MDL nummer MFCD00049807
InChI nøgle FRZBCOUMLHRKRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallium hexafluorophosphate, tlpf6, thallium i hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, $l^ 1-thallanylium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 10904204
IUPAC navn thallium(1+);hexafluorphosphat
SMIL F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Tl+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) hexafluorophosphate(V)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
FN nummer UN1707
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 349.34
Procent renhed ≤97%