Få mere at vide
Thallium(I) fluoride, 97%
Artikelnummer. p-7080347
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11384899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 078111.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-27-7 | FTl | 223.38 g/mol
Thallium(I)fluorid bruges som kemiske reagenser, finkemikalier, farmaceutisk forskning og udvikling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-27-7
Molekylær formel FTl
Molekylvægt (g/mol) 223.38
MDL nummer MFCD00049607
InChI nøgle CULOEOTWMUCRSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium i fluoride, thallium fluoride, thallium monofluoride, thallium fluoride ic
PubChem CID 62675
SMIL [F-].[Tl+]
Tekniske data
Kogepunkt 655°C
Kemisk navn eller materiale Thallium (I) fluoride
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9262
Opløselighedsinformation Very soluble in water
IUPAC navn λ¹-thallanyliumfluorid
Formel vægt 223.37
Procent renhed 97%
Tæthed 8.36 g/mL