Få mere at vide
Thallium(I)ethoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364909
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364909 5 g 5g
11374909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11364909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 078131.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20398-06-5 | Molekylformel: C2H5OTl | Molekylvægt: 249,441 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20398-06-5
Molekylær formel C2H5OTl
Molekylvægt (g/mol) 249.441
MDL nummer MFCD00009072
InChI nøgle DZFYOYRNBGNPJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym thallous ethoxide, thallium i ethanolate, ethoxythallium i, ethanol, thallium 1+ salt, ethyl alcohol, thallium i, ethanol, thallium 1+ salt 1:1, thallium ethoxide, ethanolate; thallium 1+, thallium i ethoxide 5g
PubChem CID 30143
IUPAC navn ethanolat; thallium(1+)
SMIL CC[O-].[Tl+]
Tekniske data
Kogepunkt 130 °C (nedbrydning)
Kemisk navn eller materiale Thallium (I) ethoxide
Smeltepunkt -3 °C
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.6714
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 3.493 g/mL
Lineær formel TlOCH2CH3
FN nummer UN2810
Formel vægt 249.43
Procent renhed 98%