Få mere at vide
Thallium(I) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Det bruges som katalysator i klorering og i solbrændingslamper. Den lave opløselighed af TlCl udnyttes i kemisk syntese: behandling af metalchloridkomplekser med TlPF6, giver det tilsvarende metalhexafluorphosphatderivat. Det bruges som sporstof i medicinsk billeddannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(I) chloride |
| Smeltepunkt | 430°C |
| Navn note | Ultra dry |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1707 |
| Merck Index | 14,9260 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,and acetone. |
| Formel vægt | 239.82 |
| Vis mere |