Få mere at vide
Thallium(I)chlorid, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15451007
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451007 25 g 25g
11371898 5 g 5g
11341898 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15451007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011839.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7791-12-0 | ClTl | 239,83 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-12-0
Molekylær formel ClTl
Molekylvægt (g/mol) 239.83
MDL nummer MFCD00011274
InChI nøgle GBECUEIQVRDUKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium chloride, thallium i chloride, thallous chloride, thallium monochloride, thallium 1+ chloride, tlcl, thallium chloride tlcl, thallium chloride van, rcra waste number u216, rcra waste no. u216
PubChem CID 24642
ChEBI CHEBI:37117
IUPAC navn chlorthalium
SMIL Cl[Tl]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) chloride
Smeltepunkt 430 °C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Brydningsindeks 2.247
Følsomhed Luftfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 7.0 g/mL
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9260
Formel vægt 239.82
Procent renhed 99.999%