Få mere at vide
Thallium(I) bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050146
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398567
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035720.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-40-4
Thallium(I)bromid bruges i blåfølsomme fotodetektorer. Den bruges også som en real-time røntgen billedsensor. Yderligere fungerer det som en standard for elementært thallium. Ud over dette er det en sammensat halvleder, der bruges i rumtemperatur røntgen- og gammastråledetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-40-4
MDL nummer MFCD00011273
Synonym Thallous bromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) bromide
Smeltepunkt ∼460°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9258
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 284.28
Procent renhed 99.998%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.5 g/mL