Få mere at vide
Thallium(I) bromide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11398567
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398567 10 g 10g
11308577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11398567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035720.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-40-4
Thallium(I)bromid bruges i blåfølsomme fotodetektorer. Den bruges også som en real-time røntgen billedsensor. Yderligere fungerer det som en standard for elementært thallium. Ud over dette er det en sammensat halvleder, der bruges i rumtemperatur røntgen- og gammastråledetektorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-40-4
MDL nummer MFCD00011273
Synonym Thallous bromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) bromide
Smeltepunkt ∼460°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9258
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 284.28
Procent renhed 99.998%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.5 g/mL