Få mere at vide
Thallium(I) bromide, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11331908
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331908 25 g 25g
11321908 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11331908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011841.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7789-40-4
Thallium(I)bromid anvendes som kemiske reagenser og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-40-4
MDL nummer MFCD00011273
Synonym Thallous bromide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium(I) bromide
Smeltepunkt ∼460°C
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1707
Merck Index 14,9258
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water
Formel vægt 284.28
Procent renhed 99.999%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.5 g/mL