Få mere at vide
Thallium(I) bromide, 99.999% (metals basis)
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Beskrivelse
Thallium(I)bromid anvendes som kemiske reagenser og farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(I) bromide |
| Smeltepunkt | ∼460°C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1707 |
| Merck Index | 14,9258 |
| Opløselighedsinformation | Practically insoluble in water |
| Formel vægt | 284.28 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Vis mere |