Få mere at vide
Thallium(I) acetate, 99.995% (metals basis)
Beskrivelse
Thallium(I)acetat anvendes som et selektivt middel mod gram-negative bakterier i selektive medier til påvisning af mollikutter. Det bruges også til fremstilling af thalliumderivater. Det er involveret i separation af malmbestanddele ved flotationsmetode.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium(I) acetate |
| Smeltepunkt | 131°C |
| Fysisk form | Wet Crystalline Aggregates |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1707 |
| Beilstein | 3693914 |
| Merck Index | 14,9257 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,alcoholSoluble in cold water,ethanol,chloroform and ether; Sparingly soluble in hot water; Insoluble in acetone. |
| Formel vægt | 263.42 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thallium (I) acetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Thallium(I) acetate