Få mere at vide
Talliumetoxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium Ethoxide |
| CAS | 20398-06-5 |
| Molekylær formel | C2 H6 O . Tl |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Ethoxythallium, Thallium Ethoxide, Thallium Monoethoxide, Thallium(1+) Ethoxide, Thallium(I) Ethoxide, Thallous Ethoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O.Tl.H/c1-2-3;;/h3H,2H2,1H3;; |
| SMIL | [Tl].CCO |
| IUPAC navn | ethanol; λ1-thallane |
| Molekylvægt (g/mol) | 250.452 |
| Formel vægt | 251.016 |