Få mere at vide
Thallium Bromide, TRC
Artikelnummer. 30453961
Mængde:
2.5 g
10 g
Artikelnummer. 30453961
Brand: Toronto Research Chemicals TRCT3388752.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium Bromide
CAS 7789-40-4
Molekylær formel BrTl
Mængde 2.5 g
Synonym Thallium Bromide (Tl2Br2), Thallium Bromide (TlBr)','Dimer, Thallium Monobromide, Thallium(I) Bromide, Thallous Bromide
InChI formel InChI=1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
SMIL [Br-].[Tl+]
IUPAC navn thallium(1+);bromide
Molekylvægt (g/mol) 284.29
Formel vægt 283.8927