missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Thallium Bromide, TRC
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
10 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium Bromide |
| CAS | 7789-40-4 |
| Molekylær formel | BrTl |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Thallium Bromide (Tl2Br2), Thallium Bromide (TlBr)','Dimer, Thallium Monobromide, Thallium(I) Bromide, Thallous Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Br-].[Tl+] |
| IUPAC navn | thallium(1+);bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.29 |
| Formel vægt | 283.8927 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion