Få mere at vide
Thallium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallium Bromide |
| CAS | 7789-40-4 |
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | BrTl |
| Synonym | Thallium Bromide (Tl2Br2), Thallium Bromide (TlBr)','Dimer, Thallium Monobromide, Thallium(I) Bromide, Thallous Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Br-].[Tl+] |
| IUPAC navn | thallium(1+);bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.29 |
| Formel vægt | 283.8927 |