Få mere at vide
Thallium til AAS 10g/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12903355 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 12903355
Brand: Fisher Chemical C 061 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallium
Emballage Flaske
CAS 7440-28-0
Fysisk form Væske
Molekylær formel Tl
Koncentration 10 g/L ±0.02 g/L
MDL nummer MFCD00134063
FN nummer 1760
InChI nøgle BKVIYDNLLOSFOA-UHFFFAOYSA-N
Type Single-element Concentrated Standard Solution
SMIL [Tl]
IUPAC navn thallium
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Molekylvægt (g/mol) 204.38
PubChem CID 5359464
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:30440
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Thallium (Tl) 10000mg/l in HNO3 5%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i