Få mere at vide
Thallic trifluoroacetate, tech., Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallic trifluoroacetate |
| Farve | Beige |
| Fysisk form | fint pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | (CF3COO)3Tl |
| Beilstein | 02, II, 186 |
| Fieser | 03,286; 04,498; 05,658; 06,579; 07,365; 08,478; 10,397; 05,654 |
| Formel vægt | 543.42 |
| Grad | Teknisk |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thallic trifluoroacetate
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.