Få mere at vide
Thallic acetat, 98%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thallic acetate |
| Smeltepunkt | 182°C |
| Navn note | 98% |
| Farve | White |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lineær formel | (CH3CO2)3Tl |
| Beilstein | 02, 96 |
| Fieser | 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360 |
| Vis mere |