Få mere at vide
Thallic acetat, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10299460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10299460 100 g Glasflaske 100g
10762084 5 g Glasflaske 5g
10381781 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10299460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420751000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 2570-63-0
Molekylær formel C6H9O6Tl
Molekylvægt (g/mol) 381.51
MDL nummer MFCD00008698
Synonym Acetic acid, thallium(III) salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thallic acetate
Smeltepunkt 182 °C
Navn note 98%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel (CH3CO2)3Tl
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1150; 02,406; 03,286; 04,492; 05,655; 07,360
Merck Index 15, 9406
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: nedbrydes
Formel vægt 381.51
Procent renhed 98%