Få mere at vide
Thalidomid
Artikelnummer. 15483059
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483059 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15483059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60271.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.52 DKK
    628.65 DKK / 100mg
    Spare 69.87 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-35-1 | C13H10N2O4 | 258,23 g/mol
Teratogen forbindelse, der er fundet at hæmme HIV-1-replikation og FGF-induceret angiogenese
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thalidomide
CAS 50-35-1
Farve Hvid
Molekylær formel C13H10N2O4
MDL nummer MFCD00153873
Mængde 100 mg
FN nummer UN2811
Merck Index 14,9255
Synonym thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO ved 20 mg/ml
InChI nøgle UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYNA-N
SMIL O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 258.23
PubChem CID 5426
ChEBI CHEBI:74947
Formel vægt 258.23
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thalidomide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1A
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thalidomide