Få mere at vide
MedChemExpress Thalidomide-O-amido-PEG1-(C1-PEG)2-C2-NH2 TFA
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 648.58 g/mol |
| CAS | 2435572-49-7 |
| Indhold og opbevaring | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 12 TFA ∣ E3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 23 TFA |