Få mere at vide
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA, MedChemExpress
Beskrivelse
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA (Cereblon Ligand -Linker Conjugates 2 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thalidomide-O-amido-C8-NH2 TFA |
| CAS | 1950635-16-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H31F3N4O8 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cereblon Ligand -Linker Conjugates 2 TFAE3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 20 TFA |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 131 mg/mL (228.81 mM) |
| SMIL | NCCCCCCCCNC(COC1=C(C(N2C(CCC3=O)C(N3)=O)=O)C(C2=O)=CC=C1)=O.FC(F)(F)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 572.53 |
| Vis mere |