Få mere at vide
Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA, MedChemExpress
Beskrivelse
Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 11 TFA), a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker, can be used in the synthesis of PROTACs.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thalidomide-O-amido-C6-NH2 TFA |
| CAS | 1950635-14-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H27F3N4O8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 11 TFAE3 Ligase Ligand-Linker Conjugates 25 TFA |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 105.5 mg/mL (193.76 mM) |
| SMIL | O=C(NCCCCCCN)COC1=CC=CC(C(N2C(CC3)C(NC3=O)=O)=O)=C1C2=O.O=C(O)C(F)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 544.48 |
| Vis mere |