Få mere at vide
Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA, MedChemExpress
Beskrivelse
Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA (Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFA) is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thalidomide-O-amido-C4-NH2 TFA |
| CAS | 1799711-25-3 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23F3N4O8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 6 TFAE3 ligase Ligand-Linker Conjugates 19 TFA |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 42.86 mg/mL (82.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NCCCCNC(COC1=C(C(N2C(CCC3=O)C(N3)=O)=O)C(C2=O)=CC=C1)=O.FC(F)(F)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.42 |
| Vis mere |