Få mere at vide
Thalidomide-O-amido-C4-N3, MedChemExpress
Beskrivelse
Thalidomide-O-amido-C4-N3 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thalidomide-O-amido-C4-N3 |
| CAS | 2098488-36-7 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20N6O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 4 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 18 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 41 mg/mL (95.70 mM) |
| SMIL | O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCCN=[N+]=[N-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 428.4 |
| Vis mere |