Få mere at vide
Thalidomide-O-amido-C3-COOH, MedChemExpress
Beskrivelse
Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thalidomide-O-amido-C3-COOH |
| CAS | 2308035-51-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19N3O8 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cereblon Ligand-Linker Conjugates 7 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 15 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (132.98 mM) |
| SMIL | O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCC(O)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.37 |
| Vis mere |