Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Thalidomide |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| Fysisk form | Fast stof |
Safety and Handling
Product Identifier
- thalidomide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: thalidomide