Få mere at vide
Thalidomid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051376
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051376 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051376 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0940.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Thalidomid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Thalidomide
CAS 50-35-1
Analyt- eller komponentnavne rac-Thalidomide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, (+/-)-Thalidomide, alpha-(N-Phthalimido)glutarimide, alpha-N-Phthalylglutaramide, alpha-Phthalimidoglutarimide
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
SMIL O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
IUPAC navn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Mængde 100 mg
Formel vægt 258,0641 g/mol