Få mere at vide
Thalidomid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458669
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458669 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458669 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0940.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Thalidomide
CAS 50-35-1
Analyt- eller komponentnavne rac-Thalidomide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H10 N2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thalidomide, 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 1,3-Dioxo-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline, 3-Phthalimidoglutarimide, Celgene, Contergan, Distaval, K 17, Kevadon, Myrin, N-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)phthalimide, N-Phthaloylglutamimide, NSC 527179, NSC 66847, Neurosedyn, Pantosediv, Pharmion, Quetimid, Sauramide, Sedalis, Sedoval, Softenil, Softenon, Suaramide, Synovir, Talimol, Talinol, Thaled, Thalomid, (+/-)-Thalidomide, alpha-(N-Phthalimido)glutarimide, alpha-N-Phthalylglutaramide, alpha-Phthalimidoglutarimide
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O4/c16-10-6-5-9(11(17)14-10)15-12(18)7-3-1-2-4-8(7)13(15)19/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,16,17)
Løsningstype Fedt
SMIL O=C1CCC(N2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)N1
IUPAC navn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindol-1,3-dion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 258.23
Mængde 10 mg
Formel vægt 258,0641 g/mol