Få mere at vide
(+/-)-Thalidomide, 99+%
Artikelnummer. 15454669
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15454669 100 mg 100mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15454669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62266.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 50-35-1 | C13H10N2O4 | 258.23 g/mol
Teratogenic compound found to inhibit HIV-1 replication and FGF-induced angiogenesis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Thalidomide
CAS 50-35-1
Farve White
Molekylær formel C13H10N2O4
MDL nummer MFCD00153873
Mængde 100 mg
FN nummer UN2811
Merck Index 14,9255
Synonym thalidomide, thalomid, +/--thalidomide, sedoval, 2-2,6-dioxopiperidin-3-yl isoindoline-1,3-dione, corronarobetin, psycholiquid, psychotablets, theophilcholine, algosediv
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO; Insoluble in water or ethanol
InChI nøgle UEJJHQNACJXSKW-UHFFFAOYNA-N
SMIL O=C1N(C2CCC(=O)NC2=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn 2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 258.23
PubChem CID 5426
ChEBI CHEBI:74947
Formel vægt 258.23
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Powder