Få mere at vide
R&D Systems™ Thalidomide
Artikelnummer. 18702654
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18702654 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18702654 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 0652/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    974.40 DKK / 100mg
    Spare 60.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Binds cereblon; also TNF-α synthesis inhibitor
Thalidomide is a selective inhibitor of tumor necrosis factor α (TNF-α) synthesis. Anti-inflammatory; promotes T-cell activation. Predicted to reduce cytokine release in SARS-CoV-2 infection. Also binds cereblon, inhibiting ubiquitin ligase activity. Teratogenic and sedative-hypnotic. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 50-35-1
Mængde 100 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel N-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)phthalimide
Produkttype Thalidomide
Renhed 99%
Molekylvægt (g/mol) M.W. (Observed): 258.23
Inhibitorer Thalidomide
For Research Use Only