Få mere at vide
Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG4-amine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18763998
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18763998 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18763998 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 6468/25
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
PROTACs (Proteolysis Targeting Chimeras)
Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG4-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG linker ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
This product has been recently renamed. The previous name for this product was Thalidomide - linker 2
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PROTAC Toolbox
CAS 2245697-85-0
Synonym Thalidomide - linker 2
Mængde 25 mg
Molekylær formel C25H34N4O10.HCl
Formel vægt 587.02
Renhed 95%