missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG3-amine
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18796268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18796268 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18796268 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6467/25

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

PROTACs (Proteolysis Targeting Chimeras)

Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG3-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus a PEG linker ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.

This product has been recently renamed. The previous name for this product was Thalidomide - linker 1

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 2245697-84-9
Synonym Thalidomide - linker 1
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C23H30N4O9.HCl
Formel vægt 542.97
Renhed 95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.