missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG1-amine

Beskrivelse
Thalidomide 4'-oxyacetamide-PEG1-amine is a cereblon ligand for PROTAC® research and development; incorporates a cereblon ligand plus a PEG linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D.
This product has been recently renamed. The previous name for this product was Thalidomide - linker 13
Please contact us for SD files of our available Degrader Building Blocks.
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide |
| CAS | 2204226-02-6 |
| Synonym | Thalidomide - linker 13 |
| Mængde | 25 mg |
| Molekylær formel | C19H22N4O7.HCl |
| Formel vægt | 454.86 |
| Produkttype | Ligand |
| Renhed | 95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?