Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Thalidomide 4'-oxyacetamide-alkylC1-PEG3-alkylC3-amine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18778916
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18778916 25 mg
1 options
Artikelnummer. 18778916 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6913/25
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cereblon ligand with alkyl-PEG-alkyl linker and terminal amine for onward chemistry
Thalidomide 4'-oxyacetamide-alkylC1-PEG3-alkylC3-amine is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC1-PEG3-alkylC3 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[3-[2-[2-(3-Aminopropoxy)ethoxy]ethoxy]propyl]-2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]oxy]acetamide hydrochloride
CAS 2564466-93-7
Mængde 25 mg
Mål Degrader Building Blocks
Molekylær formel C25H34N4O9.HCl
Renhed 0.95